Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Engangsautomationsforskningstips), med forlænget længde
Artikelnummer. 15313032
Skift visning
Volumen (metrisk):
25μ L
30 μl
30μ l
220μ L
300μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Forlænget længde
Lav fastholdelse, Udvidet længde
Lav retention, Bred boring, forlænget længde
Lav retention, Forlænget længde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 1920
Pakke med 6
Pakke med 7680
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Tip stil Pakningsstørrelse
15313032 25μ L Steril Filtreret Forlænget længde Pakke med 10
10029552 30μ l Ikke steril Filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 7680
10621354 220μ L Steril Filtreret Forlænget længde Pakke med 1920
12627023 30μ l Steril Filtreret Forlænget længde Pakke med 10
10243673 30μ l Steril Filtreret Forlænget længde Pakke med 1920
11597459 300μ l Steril Filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 1920
12657023 300μ l Steril Filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 6
10304883 300μ l Steril Filtreret Lav retention, Bred boring, forlænget længde Pakke med 1920
10314883 220μ L Ikke steril Ikke-filtreret Forlænget længde Pakke med 1920
10325213 30μ l Ikke steril Ikke-filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 7680
11597449 30 μl Ikke steril Ikke-filtreret Lav fastholdelse, Udvidet længde -
10168981 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 1920
10405963 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret Lav retention, Bred boring, forlænget længde Pakke med 1920
10690024 30μ l Steril Ikke-filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 7680
10283623 30μ l Steril Ikke-filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 1920
11868423 300μ l Steril Ikke-filtreret Lav retention, Forlænget længde Pakke med 1920
10394873 300μ l Steril Ikke-filtreret Lav retention, Bred boring, forlænget længde Pakke med 1920
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 15313032 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 550211
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-05-2027
Opnå ultimativ ydeevne i automatiseret pipettering med Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Forlænget længde tips— overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser med forlænget længde, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
Funktioner:
  • Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene.
  • Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention.
  • Lille indvendig spidsåbning giver bedre dannelse af små dråber
  • Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
  • Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
  • Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen.
  • Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening.
Indeholder: 20 magasiner pr
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 og PlateMate™ Plus systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Matrix pipettespidser, 25 μL, Platemate
Volumen (metrisk) 25μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Præcision 3-10%
Nøjagtighed 3-10%
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Tip stil Forlænget længde
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Matrix PlateMate, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Produktlinje DART