Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Engangsautomationsforskningstips), med forlænget længde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10243673
Volumen (metrisk):
25μ L
30μ l
220μ L
300μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Forlænget længde
Lav retention, Bred boring, forlænget længde
Lav retention, Forlænget længde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 1920
Pakke med 7680
Artikelnummer. 10243673
Brand: Thermo Scientific™ 5508
Opnå ultimativ ydeevne i automatiseret pipettering med Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Forlænget længde tips— overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser med forlænget længde, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
Funktioner:
  • Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene.
  • Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention.
  • Lille indvendig spidsåbning giver bedre dannelse af små dråber
  • Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
  • Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
  • Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen.
  • Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening.
Inkluderer: 20 magasiner pr
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 og PlateMate™ Plus systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Tip stil Forlænget længde
Emballage 20 x 96 Tips
Mængde 1920 tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Produktlinje DART