Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Volumen (metrisk):
30μ l
300μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1920
Beskrivelse
Indeholder
20 magasiner pr
I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T. spidser er tilvejebragt i stive engangsmagasiner, der forsegles på pipetteringshovederne ved at forsegle mod en silikonepude. Dette danner en definitiv forsegling, som minimerer højdevariationer fra spids til spids og eliminerer statiske interaktioner, hvilket muliggør ensartet dispensering i bunden af mikropladebrøndene.
- Kompatibel med Matrix Hydra DT og Matrix PlateMate 2x3 og PlateMate Plus systemer
- Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene
- Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention
- Lille indvendig spidsåbning giver bedre små volumen dråbedannelse, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision
- Grundig inspektion for korrekt formation samt rethed sikrer, at spidserne er fri for defekter
- Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen
- Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Tip stil | Automatisering |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT |
| Produktlinje | DART |