Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Artikelnummer. 10121343
Skift visning
Volumen (metrisk):
30μ l
300μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1920
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10121343 30μ l Ikke steril Pakke med 1920
11996716 300μ l Ikke steril Pakke med 1920
10660404 300μ l Steril Pakke med 1920
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10121343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 550611
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Indeholder
20 magasiner pr
D.A.R.T.'S (Engangsautomationsforskningstips) er designet til den ultimative ydeevne inden for automatiseret pipettering
I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T. spidser er tilvejebragt i stive engangsmagasiner, der forsegles på pipetteringshovederne ved at forsegle mod en silikonepude. Dette danner en definitiv forsegling, som minimerer højdevariationer fra spids til spids og eliminerer statiske interaktioner, hvilket muliggør ensartet dispensering i bunden af mikropladebrøndene.
  • Kompatibel med Matrix Hydra DT og Matrix PlateMate 2x3 og PlateMate Plus systemer
  • Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene
  • Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention
  • Lille indvendig spidsåbning giver bedre små volumen dråbedannelse, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision
  • Grundig inspektion for korrekt formation samt rethed sikrer, at spidserne er fri for defekter
  • Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen
  • Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Sterilitet Ikke steril
Tip stil Automatisering
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Produktlinje DART