Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-4-Hydroxyphenylglycin, 98+%
Artikelnummer. 10042500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042500 25 g Plastflaske 25g
10731861 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042500 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 201320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22818-40-2
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD00004262
InChI nøgle LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Navn note 98+%
Smeltepunkt 240°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CH(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, I, 659
Specifik rotationstilstand −156° (20°C c=1,1 N HCl)
Specifik rotation -156
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20 c)
Formel vægt 167.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.