Få mere at vide
D-4-Hydroxyphenyl-d4-alanine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Tyrosine-d4 |
| CAS | 944386-47-4 |
| Molekylær formel | C9 D4 H7 N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid-d4, (R)-Tyrosine-d4, D-p-Tyrosine-d4, H-D-Tyr-OH-d4, D-Tyrosine-2,3,5,6-d4, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.21 |
| Formel vægt | 185.099 g/mol |
| Vis mere |