missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-4-(Carboxyamino)-glutaramic Acid 4-Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30354192
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354192 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17775010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-4-(Carboxyamino)-glutaramic Acid 4-Benzyl Ester
CAS 19522-39-5
Molekylær formel C13 H16 N2 O5
Mængde 10 mg
Synonym (4R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, (R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, NSC 92153
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O5/c14-12(18)10(6-7-11(16)17)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,18)(H,15,19)(H,16,17)/t10-/m1/s1
SMIL NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn (4R)-5-amino-5-oxo-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 280.276
Formel vægt 280.106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.