Få mere at vide
D-(+)-3-fenyllaktsyre, TRC
Artikelnummer. 30412556
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412556 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3355505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-3-Phenyllactic acid
CAS 7326-19-4
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 5 g
Synonym Benzenepropanoic acid','α-hydroxy-','(R)-, Lactic acid','3-phenyl-','(R)- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzenepropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (+)-3-Phenyllactic acid, (+)-β-Phenyllactic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (2R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid, (R)-Phenyllactic acid, (R)-α-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-β-Phenyllactic acid, 3-(R)-Phenyl lactic acid, D-(+)-3-Phenyllactic acid, D-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, D-3-Phenyllactic acid, D-Phenyllactic acid, D-β-Phenyllactic acid, β-Phenyl-D-lactic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
SMIL O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 166.174
Formel vægt 166.063