Få mere at vide
D-(+)-3-Phenyllactic acid, 98%
Artikelnummer. 15457467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457467 5 g 5g
15447467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35096.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7326-19-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
D-(+)-3-Phenylmælkesyre er en chiral byggesten, der bruges til fremstilling af statin. Udgangsmateriale til fremstilling af det hypoglykæmiske middel enlitazon og (15)N-mærket phenylalanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(+)-3-Phenylmælkesyre er en chiral byggesten, der bruges til fremstilling af statin. Udgangsmateriale til fremstilling af det hypoglykæmiske middel enlitazon og (15)N-mærket phenylalanin.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7326-19-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00078062
InChI nøgle VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r-, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 643327
ChEBI CHEBI:32978
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-3-Phenyllactic acid
Smeltepunkt 122°C to 127°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +22° (c=1 in Water)
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%