Få mere at vide
D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 11349505
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349505 100 g 100g
11339505 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18735.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19883-41-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19883-41-1
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00137487
InChI nøgle DTHMTBUWTGVEFG-VGVXOIKUNA-N
Synonym h-d-phg-ome.hcl, h-d-phg-ome hcl, r-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, r---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-amino phenyl acetate hydrochloride, d-alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, d---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12247453
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-2-phenylacetat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 3915654
Mængde 100 g
Formel vægt 201.65
Optisk rotation −118° (c=1 in Water)
Procent renhed 96%