Få mere at vide
D-(-)-2-Phenylglycinethylesterhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381327 10 g 10g
11391327 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01564.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17609-48-2 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycinethylesterhydrochlorid anvendes i farmaceutiske mellemprodukter i kombinationen af farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-(-)-2-Phenylglycinethylesterhydrochlorid anvendes i farmaceutiske mellemprodukter i kombinationen af
farvestof.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17609-48-2
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.677
MDL nummer MFCD00052005
InChI nøgle FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N
Synonym r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride
PubChem CID 20833765
IUPAC navn ethyl-(2R)-2-amino-2-phenylacetat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 5775455
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 10 g
Formel vægt 215.68
Optisk rotation −94° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥98%