missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-(-)-2-Phenylglycine-d5, TRC

Artikelnummer. 30426058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426058 25 mg
30421928 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30426058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32712725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246817-98-0
Molekylær formel C8 D5 H4 N O2
Molekylvægt (g/mol) 156.193
Synonym (2R)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2R)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, D-Phenylglycine-d5, (αR)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, D-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5)
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Phenylglycine-d5
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Mængde 25 mg
Formel vægt 156.095
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.