Få mere at vide
D-(-)-2-Phenylglycine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-2-Phenylglycine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 156.095 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |