Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-Phenylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11497597
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497597 500 g 500g
11477597 25 g 25g
11487597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497597 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15669.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycin er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer. Anvendes til fremstilling af semisyntetiske antibiotika amoxicillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-2-Phenylglycin er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer. Anvendes til fremstilling af semisyntetiske antibiotika amoxicillin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,3
g/100 ml) og vandig syre.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875-74-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00008061
InChI nøgle ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Phenylglycine
Smeltepunkt 277 °C (dekomponering)
Beilstein 2208676
Merck Index 14,7291
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,3g/100 ml) og vandig syre.
Mængde 500 g
Formel vægt 151.17
Optisk rotation −154° (c=1 i 1N HCl)
Procent renhed 99%