Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-Phenylglycin, 99 %
Beskrivelse
D-(-)-2-Phenylglycin er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer. Anvendes til fremstilling af semisyntetiske antibiotika amoxicillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(-)-2-Phenylglycin er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer. Anvendes til fremstilling af semisyntetiske antibiotika amoxicillin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,3
g/100 ml) og vandig syre.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-2-Phenylglycine |
| Smeltepunkt | 277 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 2208676 |
| Merck Index | 14,7291 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,3g/100 ml) og vandig syre. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 151.17 |
| Optisk rotation | −154° (c=1 i 1N HCl) |
| Procent renhed | 99% |