Få mere at vide
D-(-)-2-cyclohexylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400049
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400049 1 g 1g
15410049 5 g 5g
15420049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14328-52-0 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14328-52-0
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD01311678
InChI nøgle WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-cyclohexylglycine, d-alpha-cyclohexylglycine, r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, h-d-chg-oh, 2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, d-2-cyclohexylglycine, d-cyclohexyl glycine, h-cyclohexyl-d-gly-oh
PubChem CID 736849
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-cyclohexyleddikesyre
SMIL C1CCC(CC1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Cyclohexylglycine
Beilstein 3196806
Mængde 1 g
Formel vægt 157.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof