Få mere at vide
(D)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (D)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid |
| CAS | 42990-55-6 |
| Molekylær formel | C9 H9 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (αR)-, Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (R)-, (+)-2-Bromo-3-phenylpropionic acid, (R)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid, (R)-2-Bromo-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-bromopropionic acid, 3-Phenyl-2(R)-bromopropionic acid, D-α-Bromo-β-phenylpropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Br)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-bromo-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.07 |
| Formel vægt | 227.9786 |