Få mere at vide
D-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| CAS | 2185812-01-3 |
| Molekylær formel | C6 D9 H4 N O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (2 R)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, D-Norleucine-d9, D-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9, D-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.2284 |
| Formel vægt | 140.1511 g/mol |
| Vis mere |