Få mere at vide
D(-)-2-Aminobutyric Acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10359273 25 g Glasflaske 25g
10357610 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2623-91-8 | Molecular Formula: C4H9NO2 | Molecular Weight: 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-91-8
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00064414
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC navn (2R)-2-aminobutansyre
SMIL CC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-2-Aminobutyric acid
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 04, 408
Specifik rotationstilstand −21.20° (20°C c=2,6N HCl)
Specifik rotation -21.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver