Få mere at vide
D(-)-2-Aminobutyric Acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357610 5 g Glass bottle 5g
10359273 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-91-8
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00064414
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC navn (2R)-2-aminobutanoic acid
SMIL CC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-2-Aminobutyric acid
Smeltepunkt >300°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C2H5CH(NH2)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 04, 408
Specifik rotation -21.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder