Få mere at vide
D-(-)-2-Aminosmørsyre, 98+%
Artikelnummer. 11368965
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368965 5 g 5g
11358965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14096.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2623-91-8 | C4H9NO2 | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-91-8
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00064414
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC navn (2R)-2-aminobutansyre
SMIL CC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-2-Aminobutyric acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1720934
Optisk rotation −20,5° (c=4,8 i 6 N HCl)
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥98%