Få mere at vide
D-2-aminoadipinsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11915391 5 g 5g
11905391 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441960050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7620-28-2
Molekylær formel C6H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 161.16
InChI nøgle OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
IUPAC navn (2R)-2-aminohexandisyre
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-2-Aminoadipic acid
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 43,60 til 45,84% C, 8,47 til 8,91% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Specifik rotation -20.5
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver