Få mere at vide
D-2-amino-5-fosfonopentanansyre, TRC
Artikelnummer. 30324345
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30324345 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30324345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62755550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
CAS 79055-68-8
Molekylær formel C5 H12 N O5 P
Mængde 50 mg
Synonym 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid
InChI formel InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
SMIL N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-5-fosfonopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 197.126
Formel vægt 197.045