Få mere at vide
D-2-amino-5-fosfonopentanansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid |
| CAS | 79055-68-8 |
| Molekylær formel | C5 H12 N O5 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-5-fosfonopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.126 |
| Formel vægt | 197.045 |