Få mere at vide
D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, 98%
Artikelnummer. 10707972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10707972 1 g 1g
10357321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417340010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5267-64-1 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5267-64-1
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Navn note 98%
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation + 23
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.