Få mere at vide
D-[2-13C]Xylulose (~0.4 M in Water), TRC
Artikelnummer. 30454336
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454336 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30454336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX75090450MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Molekylær formel 13C C4 H10 O5
Mængde 50 mg
Synonym D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
IUPAC navn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(2^{13}C)pentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 151.123
Formel vægt 151.056
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 M