missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-[2-13C]Xylulose (~0.4 M in Water), TRC

Artikelnummer. 30456666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456666 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7509045MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Molekylær formel 13C C4 H10 O5
Mængde 5 mg
Synonym D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
IUPAC navn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(2^{13}C)pentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 151.123
Formel vægt 151.056
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 M
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.