missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite), TRC

Artikelnummer. 30363172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363172 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30363172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1000672.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite)
CAS 1216989-17-1
Molekylær formel C14H12D4ClFN4O
Mængde 2.5 mg
Synonym N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl-d4)methyl]amino]-3-pyridinyl]acetamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H/i2D,3D,4D,5D;
SMIL FC1=C([2H])C([2H])=C(CNC2=CC=C(NC(C)=O)C(N)=N2)C([2H])=C1[2H].Cl
IUPAC navn N-[2-amino-6-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]acetamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 314.78
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.