Få mere at vide
D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite) |
| CAS | 1216989-17-1 |
| Molekylær formel | C14H12D4ClFN4O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl-d4)methyl]amino]-3-pyridinyl]acetamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H/i2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | FC1=C([2H])C([2H])=C(CNC2=CC=C(NC(C)=O)C(N)=N2)C([2H])=C1[2H].Cl |
| IUPAC navn | N-[2-amino-6-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.78 |