Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 63.0°C to 68.0°C |
| Farve | White to Beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 11, 316 |
| Fieser | 01,109; 15,68 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.