Få mere at vide
D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10143790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143790 5 g Glass bottle 5g
10164590 25 g Glass bottle 25g
10636422 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204630050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 21286-54-4 | C10H15ClO3S | 250.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21286-54-4
Molekylær formel C10H15ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 250.74
MDL nummer MFCD00064156
InChI nøgle BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Synonym d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
PubChem CID 88856
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Navn note 97%
Smeltepunkt 63.0°C to 68.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 11, 316
Fieser 01,109; 15,68
Specifik rotation + 33.00
Formel vægt 250.74
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.