Få mere at vide
D(+)-10-kamforsulfonsyre, 99%
Artikelnummer. 10386310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386310 100 g Plastflaske 100g
10030610 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3144-16-9
Molekylær formel C10H15O4S
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsyre
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt >190,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks. (1 g, 105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 11,IV,642
Fieser 01,108; 02,58; 04,68; 13,62; 14,71; 16,58
Merck Index 15, 1736
Specifik rotation +22.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i iseddikesyre, let opløselig i ethylacetat, praktisk talt uopløselig i æter, meget opløselig i ethanol
Formel vægt 232.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.