Få mere at vide
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10023390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10023390 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10023390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301892500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Navn note 97%
CAS 41220-48-8
Smeltepunkt >300°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H11NO2·HCl
MDL nummer MFCD00800581
Mængde 250 mg
Synonym 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinole-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-terahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;
InChI nøgle FXHCFPUEIDRTMR-SBSPUUFOSA-N
SMIL C1C(NCC2=CC=CC=C21)C(=O)O.Cl
IUPAC navn (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 213.66
PubChem CID 2733172
Formel vægt 213.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder