Få mere at vide
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride |
| Navn note | 97% |
| CAS | 41220-48-8 |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C10H11NO2·HCl |
| MDL nummer | MFCD00800581 |
| Vis mere |