Få mere at vide
D-[1-13C]Xylulose (1M in Water), TRC
Artikelnummer. 30453342
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30453342 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30453342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7509055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-[1-13C]Xylulose
CAS 131771-46-5
Molekylær formel C413CH10O5
Mængde 5 mg
Synonym D-[1-13C]threo-pent-2-ulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i2+1
SMIL O[13CH2]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(1^{13}C)pentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Formel vægt 151.0562
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M