missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CZC-8004, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497127
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497127 5 mg
16484408 10 mg
16443066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111138

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CZC-8004 is a pan-kinase inhibitor and binds a range of tyrosine kinases, including ABL kinase.

CZC-8004 is a pan-kinase inhibitor and binds a range of tyrosine kinases, including ABL kinase.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CZC-8004
Fysisk form Solid
CAS 916603-07-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16FN5
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CZC-00008004
Opløselighedsinformation DMSO : 77.5 mg/mL (250.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CN=C(NC2=CC=C(CN)C=C2)N=C1NC3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 309.34
Formel vægt 309.34
Procent renhed 99.61%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.