Få mere at vide
CZ415, MedChemExpress
Beskrivelse
CZ415 is a potent and highly selective mTOR inhibitor with a pIC50 of 8.07. CZ415 inhibits mTORC1 and mTORC2 protein complex.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CZ415 |
| CAS | 1429639-50-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29N5O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (217.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CS(C3(C)C)(=O)=O)C(N4[C@@H](C)COCC4)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.56 |
| Formel vægt | 459.56 |
| Vis mere |