Få mere at vide
Novus Biologicals™ CyTRAK Orange™ Artikelnummer.: 18054234
Novus Biologicals™ CyTRAK Orange™
Artikelnummer. p-7181968
50 μL
Mængde:
50 μL
200 μL
Artikelnummer. 18054234
Brand: Novus Biologicals™ NBP28112750UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Mængde 50 μL
Til brug med (applikation) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Novus Biologicals™ CyTRAK Orange™ >