Få mere at vide
Invitrogen™ CytoVista™ Vævsbilledkammer, 0,75 mm dybt
Beskrivelse
Disse kamre er lavet af silicium og er kemisk inerte, og er derfor modstandsdygtige over for ethvert clearing-reagens. Efter fluorescerende mærkning og clearing af væv eller 3D-cellekultur placeres prøven i dette kammer sammen med billedopløsning. Læg derefter et dækglas ovenpå, og du er klar til at tage billeder.
Funktioner af CytoVista familie af vævs- og 3D-cellekulturclearingsreagenser inkluderer:
• Hurtig rensning af fluorescensmærket væv til 3D-billeddannelse
• Minimal krympning, ekspansion eller andre morfologiske ændringer i væv
• Enkel arbejdsgang kræver ingen specielle instrumenter eller udstyr og tilpasses let til IHC
• Kompatibel med de fleste fluoroforer, inklusive farvestoffer og fluorescerende
proteiner CytoVista vævs- og 3D-cellekultur clearing workflow rydder væv eller 3D-dyrkede celler med minimale ændringer i morfologi eller følsomheden af detektion med næsten enhver fluorofor. Med en brugervenlig protokol kan hele musehjerne (8 mm sektion) ryddes på 24 timer eller en 1 mm sektion på 2 timer uden brug af specielle instrumenter eller udstyr.
De CytoVista clearing workflow er kompatibel med de fleste fluoroforer, herunder fluorescerende proteiner, der detekteres med almindelige fluorescerende billeddannelsesinstrumenter, såsom bredfeltsmikroskoper, højindholdsanalysatorer, konfokale mikroskoper og lysarkmikroskoper. For førstegangsbrugere anbefaler vi CytoVista Vævsrydnings-/farvningssæt (kat. nr. V11324) eller CytoVista 3D Cellekultur Clearing/Farvning Kit (Kat. nr. V11325). Disse kits indeholder alle nødvendige reagenser til både clearing og IHC-farvning.
CytoVista clearing-teknologi renser væv tilstrækkeligt til 3D-fluorescerende billeddannelse, men i modsætning til andre clearing-teknikker ændrer det ikke væsentligt vævsmorfologien. Minimale morfologiske ændringer, såsom krympning og kontraktion, er blevet observeret. For dyrebare prøver kan clearingen vendes, og vævet kan behandles til histologiske undersøgelser, såsom H E-farvning.&
Til væv, der er lettere at rense, såsom hjerne, lunge, tarm, hud og væv på mindre end 250-μ m tykkelse, behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagent er tilstrækkeligt til 3D-billeddannelse. Dog væv på mere end 250-μ m tykkelse eller som er svære at fjerne som nyre, lever, hjerte og moderkage vil kræve en indledende behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens efterfulgt af behandling med CytoVista Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagens anbefales til sfæroider eller organoider op til 1 mm i tykkelse.
Til hårdt væv som knogle, brusk og bindevæv, CytoVista Tissue Clearing Reagent anbefales ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Billedbehandlingskammer |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| nr. pr. pakke | 6 kamre |
| Produktlinje | Image-iT |
| Mængde | 6 kamre |