Få mere at vide
Invitrogen™ CytoVista™ Vævsrydnings-/farvningssæt
Beskrivelse
Sættet indeholder begge dele CytoVista™ Vævsrensningsreagens og CytoVista™ Tissue Clearing Enhancer, som sammen kan bruges til at rense de fleste fluorescerende mærkede vævstyper. Sættet indeholder også buffere til immunhistokemi (IHC) af væv.
Funktioner af CytoVista™ familie af vævs- og 3D-cellekulturclearingsreagenser inkluderer:
•Hurtig rensning af fluorescensmærket væv til 3D-billeddannelse
• Minimal krympning, ekspansion eller andre morfologiske ændringer i væv
• Enkel arbejdsgang kræver ingen specielle instrumenter eller udstyr og tilpasses let til IHC
• Kompatibel med de fleste fluoroforer, inklusive farvestoffer og fluorescerende proteiner
De CytoVista™ vævs- og 3D-cellekultur clearing workflow rydder væv eller 3D-dyrkede celler med minimale ændringer i morfologi eller følsomheden af detektion med næsten enhver fluorofor. Med en brugervenlig protokol kan hele musehjerne (8 mm sektion) ryddes på 24 timer eller en 1 mm sektion på 2 timer uden brug af specielle instrumenter eller udstyr.
De CytoVista™ clearing workflow er kompatibel med de fleste fluoroforer, herunder fluorescerende proteiner, der detekteres med almindelige fluorescerende billeddannelsesinstrumenter, såsom bredfeltsmikroskoper, højindholdsanalysatorer, konfokale mikroskoper og lysarkmikroskoper. For førstegangsbrugere anbefaler vi CytoVista™ Vævsrydnings-/farvningssæt (kat. nr. V11324) eller CytoVista™ 3D Cellekultur Clearing/Farvning Kit (Kat. nr. V11325). Disse kits indeholder alle nødvendige reagenser til både clearing og IHC-farvning.
CytoVista™ clearing-teknologi renser væv tilstrækkeligt til 3D-fluorescerende billeddannelse, men i modsætning til andre clearing-teknikker ændrer det ikke signifikant vævsmorfologien. Minimale morfologiske ændringer, såsom krympning og kontraktion, er blevet observeret. For dyrebare prøver kan clearingen vendes, og vævet kan behandles til histologiske undersøgelser, såsom H E-&farvning.
Til væv, der er lettere at rense, såsom hjerne, lunge, tarm, hud og væv på mindre end 250-μ m tykkelse, behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagent er tilstrækkeligt til 3D-billeddannelse. Dog væv på mere end 250-μ m tykkelse eller som er svære at fjerne som nyre, lever, hjerte og moderkage vil kræve en indledende behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagens efterfulgt af behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagens anbefales til sfæroider eller organoider op til 1 mm i tykkelse.
Til hårdt væv som knogle, brusk og bindevæv, CytoVista™ Tissue Clearing Reagent anbefales ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vævsrydnings-/farvningssæt |
| Produktlinje | CytoVista |
| Reagenstype | Celle& Vævsforberedelsesreagens |
| Indhold og opbevaring |
|
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |