Få mere at vide
Invitrogen™ CytoVista™ Antibody Penetration Buffer
Artikelnummer. 16349563
Skift visning
Mængde:
30 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16349563 30 mL
16359563 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16349563 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V11309
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CytoVista Antistofpenetrationsbuffer hjælper primære og sekundære antistoffer med at trænge ind i cellerne i væv eller 3D-cellekultur, når de udfører immunhistokemi (IHC) eller immunmærkning.
Denne buffer består af PBS med 0,2 % Triton X-100 0,3 M glycin og 20% DMSO. Det hjælper med at muliggøre skarpe og lyse billeder i enhver vævsdybde eller 3D-cellekultur, når den bruges sammen med andre CytoVista produkter.
Funktioner af CytoVista familie af vævs- og 3D-cellekulturclearingsreagenser inkluderer:
• Hurtig rensning af fluorescensmærket væv til 3D-billeddannelse
• Minimal krympning, ekspansion eller andre morfologiske ændringer i væv
• Enkel arbejdsgang kræver ingen specielle instrumenter eller udstyr og tilpasses let til IHC
• Kompatibel med de fleste fluoroforer, inklusive farvestoffer og fluorescerende
proteiner CytoVista vævs- og 3D-cellekultur clearing workflow rydder væv eller 3D-dyrkede celler med minimale ændringer i morfologi eller følsomheden af detektion med næsten enhver fluorofor. Med en brugervenlig protokol kan hele musehjerne (8 mm sektion) ryddes på 24 timer eller en 1 mm sektion på 2 timer uden brug af specielle instrumenter eller udstyr.
De CytoVista clearing workflow er kompatibel med de fleste fluoroforer, herunder fluorescerende proteiner, der detekteres med almindelige fluorescerende billeddannelsesinstrumenter, såsom bredfeltsmikroskoper, højindholdsanalysatorer, konfokale mikroskoper og lysarkmikroskoper. For førstegangsbrugere anbefaler vi CytoVista Vævsrydnings-/farvningssæt (kat. nr. V11324) eller CytoVista 3D Cellekultur Clearing/Farvning Kit (Kat. nr. V11325). Disse kits indeholder alle nødvendige reagenser til både clearing og IHC-farvning.
CytoVista clearing-teknologi renser væv tilstrækkeligt til 3D-fluorescerende billeddannelse, men i modsætning til andre clearing-teknikker ændrer det ikke signifikant vævsmorfologien. Minimale morfologiske ændringer, såsom krympning og kontraktion, er blevet observeret. For dyrebare prøver kan clearingen vendes, og vævet kan behandles til histologiske undersøgelser, såsom H E-farvning.&
Til væv, der er lettere at rense, såsom hjerne, lunge, tarm, hud og væv på mindre end 250-μ m tykkelse, behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagent er tilstrækkeligt til 3D-billeddannelse. Dog væv på mere end 250-μ m tykkelse eller som er svære at fjerne som nyre, lever, hjerte og moderkage vil kræve en indledende behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens efterfulgt af behandling med CytoVista Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagens anbefales til sfæroider eller organoider op til 1 mm i tykkelse.
Til hårdt væv som knogle, brusk og bindevæv, CytoVista Tissue Clearing Reagent anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistofpenetrationsbuffer
Mængde 30 mL
Produktlinje CytoVista
Form Væske
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Brug sterile teknikker ved brug. Om nødvendigt sterilfiltreres gennem 0,22-μ m filter før hver brug.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is