Få mere at vide
Invitrogen™ CytoVista™ 3D cellekultur clearing/farvningssæt
Artikelnummer. 15961322
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15961322
Brand: Invitrogen™ V11325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing/Staining Kit renser fluorescerende mærkede 3D-dyrkede celler såsom organoider og sfæroider.
Rydningsproces muliggør skarp og lys 3D fluorescerende billeddannelse til dybder op til 1000μ m. Sættet indeholder CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagens, penetrationsbuffer, vaskebuffer, blokeringsbuffer og antistoffortyndingsbuffer.
Funktioner af CytoVista™ familie af vævs- og 3D-cellekulturclearingsreagenser inkluderer:
•Hurtig rensning af fluorescensmærket væv til 3D-billeddannelse
• Minimal krympning, ekspansion eller andre morfologiske ændringer i væv
• Enkel arbejdsgang kræver ingen specielle instrumenter eller udstyr og tilpasses let til IHC
• Kompatibel med de fleste fluoroforer, inklusive farvestoffer og fluorescerende proteiner
De CytoVista™ vævs- og 3D-cellekultur clearing workflow rydder væv eller 3D-dyrkede celler med minimale ændringer i morfologi eller følsomheden af detektion med næsten enhver fluorofor. Med en brugervenlig protokol kan hele musehjerne (8 mm sektion) ryddes på 24 timer eller en 1 mm sektion på 2 timer uden brug af specielle instrumenter eller udstyr.
De CytoVista™ clearing workflow er kompatibel med de fleste fluoroforer, herunder fluorescerende proteiner, der detekteres med almindelige fluorescerende billeddannelsesinstrumenter, såsom bredfeltsmikroskoper, højindholdsanalysatorer, konfokale mikroskoper og lysarkmikroskoper. For førstegangsbrugere anbefaler vi CytoVista™ Vævsrydnings-/farvningssæt (kat. nr. V11324) eller CytoVista™ 3D Cellekultur Clearing/Farvning Kit (Kat. nr. V11325). Disse kits indeholder alle nødvendige reagenser til både clearing og IHC-farvning.
CytoVista™ clearing-teknologi renser væv tilstrækkeligt til 3D-fluorescerende billeddannelse, men i modsætning til andre clearing-teknikker ændrer det ikke signifikant vævsmorfologien. Minimale morfologiske ændringer, såsom krympning og kontraktion, er blevet observeret. For dyrebare prøver kan clearingen vendes, og vævet kan behandles til histologiske undersøgelser, såsom H E-&farvning.
Til væv, der er lettere at rense, såsom hjerne, lunge, tarm, hud og væv på mindre end 250-μ m tykkelse, behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagent er tilstrækkeligt til 3D-billeddannelse. Dog væv på mere end 250-μ m tykkelse eller som er svære at fjerne som nyre, lever, hjerte og moderkage vil kræve en indledende behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagens efterfulgt af behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagens anbefales til sfæroider eller organoider op til 1 mm i tykkelse.
Til hårdt væv som knogle, brusk og bindevæv, CytoVista™ Tissue Clearing Reagent anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 3D cellekultur clearing/farvningssæt
Produktlinje CytoVista
Reagenstype Celle& Vævsforberedelsesreagens
Indhold og opbevaring
  • CytoVista 3D Cell Culture Clearing/Staining Kit, opbevares ved stuetemperatur
  • CytoVista Antistofpenetrationsbuffer, 30 ml, opbevares ved 2 C °til 8 °CC
  • CytoVista 10X vaskebuffer, 70 ml, opbevares ved 2 C °til 8 °CC
  • CytoVista Blocking Buffer, 30 mL, opbevares ved 2 °C til 8 °CC
  • CytoVista Antistoffortyndingsbuffer, 30 mL, opbevares ved 2 C °til 8 °CC På
    grund af varierende forsendelsestemperaturer kan indholdet sendes i flere beholdere.
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is