Få mere at vide
Invitrogen™ CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai-omprogrammeringskit
Beskrivelse
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
- Dette system er fortsat nemt at bruge og fungerer med mange forskellige somatiske celletyper, ved at bruge Sendai-partikler til at levere Yamanaka-faktorer, som har vist sig at være afgørende for effektiv generering af iPSC'er. Dette sæt indeholder tre vektorpræparater: polycistronisk Klf4 –okt3/4 –Sox2, cMyc og Klf4.
- Brugervenlighed - kræver stadig kun én anvendelse af virussen for at opnå en vellykket omprogrammering
- Øget effektivitet - normalt mindst 2 gange højere omprogrammeringseffektivitet end det originale kit
- Hurtig clearance - brug det ikke-integrerende Sendai-virus, der forbliver i cytoplasmaet, hvilket reducerer sandsynligheden for integration i værtsgenomet. Med CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai-virus, Sendai-rygraden og transgener rydder cytoplasmaet hurtigere end originalen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 3 x 3 rør, opbevares (ved -68°C til -85°C.) |
| Leveringstype | Sendai virus |
| Celletype | iPSC |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Stamcelleteknik og omprogrammering |
| Produktlinje | CytoTune |
| Produkttype | Sendai omprogrammeringssæt |
| Mængde | 3 Pakke |
| Promotor | Proprietær |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |