Få mere at vide
Invitrogen™ CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai-omprogrammeringskit
Artikelnummer. 15286620
Skift visning
Mængde:
1 hv.
3 Pakke
Pakningsstørrelse:
3 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15286620 1 hv. Hver
15303976 3 Pakke 3 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15286620 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A16517
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit forbedrer det velrefererede CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit.
CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit forbedrer det velrefererede CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. Dette system er fortsat let at bruge og fungerer med mange forskellige somatiske celletyper, hvor Sendai-partikler bruges til at levere Yamanaka-faktorer, som har vist sig at være afgørende for effektiv generering af iPSC'er. Dette sæt indeholder tre vektorforberedelser: polycistronisk Klf4 –okt3/4 –Sox2, cMyc og Klf4.
Funktioner inkluderer:
  • Brugervenlighed— kræver stadig kun én anvendelse af virussen for at opnå succesfuld omprogrammering
  • Øget effektivitet—er som regel mindst dobbelt så høj omprogrammeringseffektivitet end det oprindelige sæt
  • Hurtig clearance—bruger det ikke-integrerende Sendai-virus, som forbliver i cytoplasmaet, hvilket reducerer sandsynligheden for integration i værtens genom. Med CytoTune-iPS 2.0 Sendai-virussen renser Sendai-rygraden og transgenerne cytoplasmaet hurtigere end det oprindelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 3 rør, opbevares (ved -68°C til -85°C.)
Leveringstype Sendai virus
Celletype iPSC
Format Sæt
Til brug med (applikation) Stamcelleingeniøromprogrammering &
Produktlinje CytoTune
Produkttype Sendai omprogrammeringssæt
Mængde 1 hv.
Promotor Proprietær
Forsendelsestilstand Tøris
Subcellulær lokalisering Cytoplasma