Få mere at vide
Invitrogen™ CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter
Artikelnummer. 15313976
Skift visning
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313976 Pakke m. 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15313976 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A16519
 Begrænset vare
På lager
De CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter hjælper dig med at bestemme, om Sendai-partiklerne, der bruges i alle CytoTune™ -iPS Sendai-omprogrammeringssæt kan omdannes til en given celletype, før du går videre til et af disse sæt.
Denne vektor udtrykker næste generation af Aequorea victoria EGFP-genet, der koder for det smaragdgrønne fluorescerende protein (EmGFP). Cellen vil udtrykke EmGFP, som er lys, fotostabil og ideel til at teste transduktion.
De CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter muliggør en bedre forståelse af, hvordan både den originale CytoTune™ -iPS Sendai-omprogrammeringskit og den nyere CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit transducerer forskellige celletyper. Sendai-partiklen kommer ind i en celle via dens HN-kappeprotein, der genkender sialinsyre og udtrykkes bredt i pattedyrsceller, hvilket gør det muligt for Sendai-virus at målrette mod en bred vifte af celletyper. Sendai-virusvektorerne kommer ikke ind i kernen og undgår dermed enhver DNA-fase, da det virale genom forbliver som RNA i cytoplasmaet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sendai reporter
Gene GFP (EmGFP)
Assay GFP (EmGFP)
Indhold og opbevaring 1 rør, opbevares (ved -68 °C til -85 °C.)
Leveringstype Sendai virus
Promotor Proprietær
Produktlinje CytoTune
Mængde Pakke m. 1 stk.
Form Væske