Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Lilla papirbaseret ikke-skarp cytotoksisk/cytostatisk affaldsbiologisk affaldsbeholder kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8010508 Shop alle Econix produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
6 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12913675
Brand: Econix™ BEXBB1PL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe dit cytotoksiske og cytostatiske affald, inklusive engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere overfyldningsproblemer for dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin™ har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Lilla
Dimensioner (L x B x H) 90 x 90 x 250 mm
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 185 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til cytotoksisk og cytostatisk affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder