Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Lilla papirbaseret ikke-skarp cytotoksisk/cytostatisk affaldsbiologisk affaldsbeholder kun til forbrænding
Artikelnummer. 12993675 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
6 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12993675 30 l -
12913675 1 l Pakke med 100
12943675 5 l Pakke med 100
12963665 6 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12993675 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB30PL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    664.38 DKK / Pakke med 10
    Spare 97.62 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe dit cytotoksiske og cytostatiske affald, inklusive engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere overfyldningsproblemer for dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin™ har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Lilla
Højde (metrisk) 500 mm lukket, 650 mm åben
Længde (metrisk) 290 mm
Mængde 10 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 290 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til cytotoksisk og cytostatisk affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder