Få mere at vide
Cytosporone B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453946 25 mg 25mg
16439268 10 mg -
16421688 5 mg -
16414937 50 mg -
16400396 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2148
MedChemExpress Cytosporone B (Csn-B; Dothiorelone G) is a naturally occurring nuclear orphan receptor Nur77/NR4A1 agonist with an EC50 of 0.278 nM.
Cytosporone B (Csn-B
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosporone B
CAS 321661-62-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H26O5
Mængde 25 mg
Synonym Csn-B Dothiorelone G
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.17 mM)
SMIL O=C(OCC)CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(CCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 322.4
Formel vægt 322.4
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death