Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Startsæt
Artikelnummer. 12097139 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
EZ Cytofunnel startkit
Startsæt til klippet tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12097139 EZ Cytofunnel startkit Hver
12017159 Startsæt til klippet tragt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12097139 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A78710013
 Begrænset vare
På lager
Tilbehørsstartsæt til Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge sælges separat, kat.nr. A78300003)
De Cytofunnel Startsæt indeholder alt, hvad der skal til for nyt Cytospin 4 brugere.
Fås i både standard klips Cytofunnel og EZ Cytofunnel muligheder:
  • Klippet Cytofunnel Startsæt
    • Indeholder: 50 Single White Cytofunnels , 25 Dobbelt Cytofunnels , Cytoslides , 12 Cytoclips
  • EZ Cytofunnel Startsæt
    • Indeholder: 25 EZ Megatragte, 20 EZ Single White Cytofunnels , 20 EZ Dobbelt Cytofunnels og Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Cytospin™ 4 Cytocentrifuge
Produktlinje Cytospin
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Produkttype EZ Cytofunnel startkit