Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Startsæt
Shop alle Epredia produkter
Type:
EZ Cytofunnel Startsæt
Startsæt med klippet tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Cytofunnel Startsæt indeholder alt, hvad der skal til for nyt Cytospin 4 brugere.
Fås i både standard klips Cytofunnel og EZ Cytofunnel muligheder:
- Klippet Cytofunnel Startsæt
- Indeholder: 50 Single White Cytofunnels , 25 Dobbelt Cytofunnels , Cytoslides , 12 Cytoclips
- EZ Cytofunnel Startsæt
- Indeholder: 25 EZ Megatragte, 20 EZ Single White Cytofunnels , 20 EZ Dobbelt Cytofunnels og Cytoslides
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |
| Type | Startsæt med klippet tragt |