Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge forseglet hovedrotor
Shop alle Epredia produkter
Type:
Forseglet Hoved Roto
Hovedtætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Beskrivelse
- Forkort forberedelsestiden ved at have et andet forseglet hoved klar, når det første er færdig med behandlingen
- Autoklaverbar
- 12-kammer hoved tætner fuldstændigt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hovedtætninger |
| Til brug med (udstyr) | Cytospin 4 Cytocentrifuge |