Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge forseglet hovedrotor
Artikelnummer. 12688026 Shop alle Epredia produkter
Type:
Forseglet Hoved Roto
Hovedtætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 12688026
Brand: Epredia™ 59910018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dette tilbehør med Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge.
  • Forkort forberedelsestiden ved at have et andet forseglet hoved klar, når det første er færdig med behandlingen
  • Autoklaverbar
  • 12-kammer hoved tætner fuldstændigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forseglet Hoved Roto
Til brug med (udstyr) Cytospin 4 Cytocentrifuge